Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD Polypropylen-PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10092122 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Divers
Klar
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Volumen (metrisch):
0.2 ml
0,5 mL
0.5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10092122
Marke: Corning™ 3745
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermowell GOLD Röhrchen eignen sich genauso gut für automatisierte Geräte wie die Röhrchen der Originalhersteller.
  • Chargengeprüft und zertifiziert RNase- und DNase-frei
  • Transparent
  • Nicht steril, autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Verschlussfarbe Durchsichtig
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 500/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer
Form Flach
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 10.000 × g
Verschlusstyp Flach
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen