Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD 8-Well Röhrchenstreifen aus Polypropylen
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Röhrchenstreifen bestehen aus acht dünnwandigen 0,2 ml-Röhrchen aus Polypropylen, die miteinander verbunden sind.Doppelverbindungsstücke zwischen benachbarten Röhrchen verhindern versehentliche Brüche während der Probenhandhabung.Röhrchenstreifen sind zur präzisen Anpassung in Thermocyclern ausgelegt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.Thermowell GOLD Deckelstreifen sind gesondert zu Thermowell GOLD Röhrchenstreifen erhältlich.Original Thermowell Röhrchenstreifen und Deckelstreifen sind zusammen verpackt.Röhrchenstreifen sind RNase-/DNase-frei und bei 121 °C autoklavierbar.
Kat.-Nr. 6547 hat 60 Stück jeder Farbe pro Beutel; 1 Beutel jeder Farbe pro Karton.
Kat.-Nr. 3742 wurde für die Real-Time-PCR entwickelt.Geeignet für den Einsatz mit Thermowell GOLD 0,2 ml 1 x 8 PCR-Röhrchenstreifen und 96-Well-Mikrotiterplatten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 125er-Packung |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Mehr anzeigen |