Learn More
Corning™ TC-behandelte Kulturschale
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kulturfläche:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Form:
Quadratisch
Rund
Kariert:
Kariert
Ohne Raster
Anzahl pro Packung:
10/Packung
20/Packung
4/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
16 Stück
480 Stück
500 Stück
60 Stück
Beschreibung
- Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
- Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
- Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
- Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
- Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
- Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Steril
- Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Die Packungsmengen können abweichen. Details sind in der Bestelltabelle angeführt.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 2,7 ml (Well) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 9 cm2 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Kariert | Ohne Raster |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |