Learn More
Corning™ Stripwell™ Mikroplatten
Entwickelt und behandelt für eine gleichförmige Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundinterferenzen. Corning™ Stripwell™ Mikrotiterplatten sind eine hervorragende Lösung für diagnostische in-vitro-Assays.
Marke: Corning™ 9102
Description
- Einige Einheiten enthalten zwölf 1 × 8 große Streifen, die in einem “Eierkarton”-ähnlichen Halter vormontiert sind.
- Die Streifen passen nur in einer Richtung in den Rahmen, wodurch eine falsche Ausrichtung vermieden wird
- Wells mit flachem Boden können zur radiometrischen Analyse leicht durchstoßen werden
- Hydrophob mittelstark bindende Oberfläche mit einem Bindungsvermögen von ∽250 ng IgG/cm2 und geeignet für große hydrophobe Biomoleküle geeignet. Hydrophobe und ionische (negativ geladene) stark bindende Oberfläche mit einem Bindungsvermögen von ∽500 ng IgG/cm2 und geeignet für die Verwendung mit positiv geladenen Biomolekülen (>10 kDa)
- Mit Standardvolumen oder mit geringem Volumen erhältlich, um Kosten für Antikörper und Reagenzien zu sparen
- Nicht steril
Informations sur la commande
Großpackung. Kat.- Nr. 07-200-24 verfügt über individuelle 1 x 8-Streifen ohne Rahmen.
Certifications
Kat.- Nr. 07-200-31 und -32 verfügen über zertifizierte Oberflächenchemie.
Spécification
Streifenplatte | |
0,32 cm2 | |
TC-behandelt | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Zellkultur | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
50/Karton |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
360 μl | |
In-vitro-Diagnose-Assays | |
1/Packung |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.