Learn More
Corning™ Sterile Spatel
Hergestellt aus robustem, ungiftigem Polystyrol für gute chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ sterile Spatel sind eine ideale Lösung für molekularbiologische Anwendungen, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme.
Marke: Corning™ 3007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus robustem, ungiftigem Polystyrol für gute chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ sterile Spatel sind eine ideale Lösung für molekularbiologische Anwendungen, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme.
- Einwegartikel
- RNase-/DNase-frei
- Antistatisch, nicht pyrogen
- Strahlensterilisiert, einzeln verpackt
Bestellinformation
Die Einzelverpackungen wurden strahlensterilisiert
Compliance
Zertifiziert als nicht-pyrogen
Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI
Spezifikation
Steril | |
USP Klasse VI, nicht pyrogen, zertifiziert RNase- und DNase-frei | |
Spatel | |
9.75 Zoll | |
Polystyrol |
Flaches Ende, rundes Ende | |
Ja | |
Anwendungen in der Molekularbiologie, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme | |
Mit einer flachen Klinge an einem Ende und einem größeren runden Löffel am anderen Ende | |
24.76 cm |