Learn More
Corning™ Sterile Spatel
Die Konstruktion aus festem ungiftigem Polystyrol besticht durch ihre hohe chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ Sterile Spatel sind die optimale Lösung für Anwendungen in den Bereichen der Molekularbiologie, gefriergetrocknete Proben sowie die kontaminationsfreie Probenentnahme.
Marke: Corning™ 3006
Beschreibung
- Einwegartikel
- RNase-/DNase-frei
- Antistatisch, nicht pyrogen
- Strahlensterilisiert, einzeln verpackt
Bestellinformation
Die Einzelverpackungen wurden strahlensterilisiert
Compliance
Zertifiziert als nicht-pyrogen
Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI
Spezifikation
Steril | |
Ja | |
Anwendungen in der Molekularbiologie, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme | |
Mit einem V-förmigen Löffel an einem Ende und einem größeren runden Löffel am anderen Ende | |
24.9 cm |
USP Klasse VI, nicht pyrogen, zertifiziert RNase- und DNase-frei | |
Spatel | |
9,8 in. | |
Polystyrol |