Learn More
Corning™ Quadratische Vorratsflaschen aus Polycarbonat
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Beinhaltet
Einteilige, autoklavierbare, orangefarbene Dichtungssteckverschlüsse aus Polypropylen mit GL45 Gewinde ohne Einlage
- Dank Polycarbonatharz bruchsicherer als andere Flaschen aus Glas oder Kunststoff
- Der Verschluss in der Größe 45 mm gewährleistet einen besseren Zugang und einfacheren Flüssigkeitstransfer
- Siebgedruckte Graduierungen sind einfacher zu erkennen als geprägte Graduierungen
- Steril, einzeln verpackt
- Großer Beschriftungsbereich
- Verpackung kann gerade aufgerissen werden
- Einmalige Autoklavierung bei 121 °C und 15 psi möglich
Häufigeres Autoklavieren schwächt das Polycarbonat und wird nicht empfohlen.
Pharmazeutische und Zellkulturlabore, akademische Einrichtungen, Biowissenschaften sowie alle Anwendungsbereiche, bei denen Aufbewahrung, Mischen oder Probenahmen erforderlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 7,5 oz. |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 24/Karton |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Orange |
Graduierungen | 50 bis 150 ml |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
32524010 | Qualitätsbescheinigung | 30/03/2025 | 431431 |
25424008 | Qualitätsbescheinigung | 29/03/2025 | 431431 |
23024006 | Qualitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 431431 |
17424004 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | 431431 |
09324002 | Qualitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 431431 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31