Learn More
Corning™ Einweg-Probenbehälter aus Kunststoff mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 10176143 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 ml
45 mL
120 mL
240 mL
300 mL
Durchmesser (metrisch):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Höhe (metrisch):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
400 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10176143
Marke: Corning™ 17305X
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten in ordnungsgemäß verschlossenem Zustand eine zuverlässige, auslaufsichere Abdichtung und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Praktische Bedienung mit einer Hand
  • Aus wiederverwertbarem, lichtdurchlässigem Polypropylen mit geraden Seitenwänden und flachen Böden
  • Die Schnappdeckelabdichtung hält die Kappe geschlossen und sicher
  • Polypropylen
  • Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Klappdeckel mit rauer Oberfläche zum Markieren mit Bleistift oder Filzstift
  • Der patentierte Verschlussmechanismus sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Kapazität (angloamerikanisch) 0.45 oz.
Kapazität (metrisch) 13 ml
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Höhe (metrisch) 94 mm
Anzahl pro Karton 500/Karton
Anzahl pro Packung 500/Packung