Learn More
Corning™ Sealing Mat, 384 Well, Chemical Resistant, unsteril (VE=50Stck.)
Ideal für die Langzeit-, und Niedrigtemperatur Lagerung von Substanzen
Marke: Corning™ 3341
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lösungsmittelresistentes Polypropylen ist mit vielen gängigen organischen Lösungsmitteln wie DMSO, Ethanol, und Methanol kompatibel
- Die feste Dichtung verhindert Verdunstung und Gasaustausch
- Nicht steril
- Präzise Passform für Corning 384 Well-Deepwellplatte Lagerungsplatten aus Polypropylen (07-202-501, -505)
Spezifikation
DNase- und RNase-frei | |
Unsteril | |
50/Karton | |
Dichtungsmatte | |
384-Well-Deepwell-Speicherblöcke |
Polypropylen | |
384 | |
10 St./Packung | |
V |