Learn More
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen
Click to view available options
Verschlussgröße:
13-415
15-415
18-415
Höhe (metrisch):
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
Beschreibung
- Aus einem schwarzen Phenolverbundstoff hergestellt
- Einwegprodukt
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 18-415 |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Phenolharz |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 17.5 mm |
| Anzahl pro Packung | 1000/Pk. |
| Anzahl pro Karton | 1000/Cs. |
| Spitzenmaterial | Gummi |
| Mehr anzeigen |