Learn More
Corning™ Schraubverschlusskappen für Einweg-Kulturröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10602624
Click to view available options
Verschlussgröße:
13-415
15-415
18-415
Höhe (metrisch):
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 10602624
Marke: Corning™ 9999918
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit weißer Gummieinlage
  • Aus einem schwarzen Phenolverbundstoff hergestellt
  • Einwegprodukt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 18-415
Auskleidungsmaterial Gummi
Produkttyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Phenolharz
Farbe Schwarz
Höhe (metrisch) 17.5 mm
Anzahl pro Packung 1000/Pk.
Anzahl pro Karton 1000/Cs.
Spitzenmaterial Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen