Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar Artikelnummer.: 11367841
Verfügbar ab: 11-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar
Artikelnummer. 11367841 Alle ansehen Corning Produkte
400 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Artikelnummer. 11367841
Marke: Corning™ 1000P400
Verfügbar ab: 11-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Messbecher aus durchsichtigem Polypropylen, bedruckt mit blauen Graduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,03 in.
Außendurchmesser (metrisch) 7.7 cm
Kapazität (metrisch) 400 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 4.29 Zoll
Höhe (metrisch) 10.9 cm
Schritten 100 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 20 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin
Name des Produkts
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar >