Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Red Graduations
Translucent polymethylpentene; with polypropylene screw cap
Marke: Corning™ 4990P-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lichtdurchlässige Polymethylpenten-Kolben werden zur Referenz mit roter Graduierung hergestellt. Die Kolben verfügen über einen Schraubverschluss und werden mit einem PP-Verschluss geliefert.
Specifications
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Enghals | |
1/Packung |
100 mL | |
20 mL | |
6/Karton | |
Schraubverschluss |