Learn More
Corning™ Pyroceram™ Oberheizplatte mit digitaler Anzeige
Form: Quadratisch; Größe: 10 x 10 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: UK/EU-Ausführung
Marke: Corning™ 6796-600D
552.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: BS 1363A- und CEE7-7Stecker
Description
- Mikroprozessor sorgt für stabile und reproduzierbare Temperatureinstellungen von 5 °C (nicht, wenn die Umgebungstemperatur 0 °C oder weniger beträgt) bis zu 550 °C
- Digitale LED-Temperaturanzeige ist einstellbar in 5 °C-Schritten und blinkt, bis die eingestellte Temperatur erreicht wird
- Helle LED-HOT-TOP-Symbolleuchten leuchten auf, wenn die Temperatur der oberen Platte über 60 °C liegt, auch wenn die Wärmeregelung abgeschaltet ist.
- Zweiteilige Gusskonstruktion leitet Spritzer von der Elektronik weg und umfasst eine eingebaute Befestigung für eine optionale 18-Zoll- (45.7cm)-Trägerachse (Bestell-Nr. Nr. 440129)
Certifications
Mit CE-Kennzeichnung und UL/cUL-Zulassung
Specifications
Heizplatte | |
EU-Ausführung, UK-Ausführung | |
230 V | |
41 bis 1.022 °F | |
10 x 10 in. | |
15,4 in. | |
9.92 lbs. | |
11.73 cm | |
4.5 kg | |
1043 w | |
50 Hz | |
PC-600D |
1 | |
Quadratisch | |
Glaskeramik | |
Digital | |
5° bis 550 °C | |
4,6 in. | |
7,7 in. | |
39.03 cm | |
27.94 cm | |
4,5 A | |
Stopfen aus BS 1363A oder CEE7-7 |