Learn More
Corning™ Wiederverwendbar Anschlüsse für die Handhabung von Medien
Zum aseptischen Einfüllen von Medium in größere Spinnerflaschen mit senkrechten Seitenarmen während der Zellkultur
Marke: Corning™ 4519-124
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zusammen mit Sondenanschlüssen und Anschlüssen für die Gashandhabung können Spinnerkolben als Bioreaktoren eingesetzt werden
- Die Anschlüsse verfügen über einen PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und eine Dichtkappe aus Polypropylen
- Die Edelstahlrohre werden durch Noryl™ Muttern mit integrierten Ferrulen gehalten
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Orange | |
1 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade | |
1.27 cm | |
PET-Einsatz, Viton O-Ringe, 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen, Edelstahl Röhrchen, Noryl Muttern, integrierte Ferrulen | |
1/Packung | |
GL45 | |
Wiederverwendbar | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
1/2 in. | |
Für 8 oder 15 l-Kolben mit vertikalem Seitenhals | |
1/Karton | |
Anschluss für die Medienhandhabung | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
45 mm (ca.) |