Learn More
Corning™ Sa Fitting, Combination, 6l, 1/4 Tubing
Mit PET-Einsatz und O-Ring aus Fluorkautschuk sowie Dichtungsverschluss aus Polypropylen
Marke:  Corning™ 4519-164
Artikelnummer. 10042212
  • 541.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Wiederverwendbar
  • Passend für: 6 l-Kolben
  • Anzahl der Röhrchen: 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bauart des Röhrchens: Abgewinkelt
1.9 cm
PET-Einsatz mit O-Ring aus Fluorkohlenstoff und Dichtkappe aus Polypropylen
1/Packung
Unsteril
1/4 in.
6 l-Kolben mit abgewinkeltem Seitenhals
1/Karton
Anschluss für die Medien-/Gashandhabung