Learn More
Corning™ Wiederverwendbar 12 mm-Anschlüsse zur Einführung von Sonden in Kolben mit vertikalem Seitenarm
Verbessern die Produktivität von Zellkulturen
275.39 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Beschreibung | 1.2 cm |
Durchmesser (metrisch) Verschluss | 45 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Kolben mit vertikalem Seitenhals |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10058061
|
Corning™
4519-108 |
Einführanschluss für Sauerstoffsonde |
275.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10271692
|
Corning™
4519-110 |
Einführanschluss für pH-Sonde |
275.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10194012
|
Corning™
4519-128 |
Einführanschluss für Temperaturfühler |
275.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Seitenarmanschluss zum Einsetzen von Sonden mit 12 mm Durchmesser zur Befestigung von O-2 oder pH-Sensoren in größeren Spinnerflaschen mit vertikalen Seitenarmen während der Zellkultur
- Zusammen mit Anschlüssen für die Medien-/Gashandhabung funktionieren Spinnerkolben als Bioreaktoren mit teuren Kopfplatten aus Edelstahl
- Anschlüsse bestehen aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und Polypropylen-Dichtkappe
- Befestigung der Sensoren durch Noryl™ Muttern mit Viton-O-Ringen
- Autoklavierbare Anschlüsse
Spezifikation
Orange | |
1.2 cm | |
Für Kolben mit vertikalem Seitenhals | |
1/Karton | |
GL45 | |
Wiederverwendbar | |
Schraubverschluss | |
45 mm (ca.) |
Polypropylen | |
45 mm | |
PET-Einsatz, Viton O-Ringe, Dichtkappe aus Polypropylen, Noryl Muttern | |
1/Packung | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
12 mm |