Learn More
Corning™ Primaria™ Flaschen für Gewebekulturen
Alle ansehen Corning Produkte
Description
Die permanente, stabile Modifikation der Oberfläche aus Polystyrol bindet eine Mischung aus anionischen und kationischen Funktionsgruppen ein
- Steril, nicht-pyrogenisch
- Durch einen proprietären Vakuum-Gas-Plasma-Behandlungsprozess modifiziertes Polystyrol mit Kristallgütegrad
- Stabile, permanente Oberflächenmodifikation
- Mit Dichtungssteckschraubverschlüssen oder Belüftungsverschlusskappe
- Beide Ausführungen sind in zwei Größen lieferbar
- 50 ml-Kolben besitzen einen Schräghals, 250 ml-Kolben besitzen einen geraden Hals
- Proben aus jeder Charge werden mit einer Elektronenspektroskopie für chemische Analysen (ESCA) untersucht, um ein konsistentes Verhältnis der stickstoffhaltigen Funktionsgruppen zu gewährleisten
Order Info
Kleinere Kolben werden zu jeweils 20 Stück pro Verpackung in Schachteln zu 200 Stück (08-772-45 in Kästen zu 100 Stück) und größere Kolben zu fünf Stück pro Verpackung in Kästen zu 100 Stück verpackt.
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Blau |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polystyrol |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Anzahl pro Karton | 200/Karton |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Bodenform | Rechteckig |
| Show More |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.