Learn More
Corning™ Primaria™ Schalen für Gewebekulturen
Verbesserte Zellkulturen dank Oberflächen aus modifiziertem Polystyrol. Corning™ Primaria™ Schalen für Gewebekulturen gewährleisten dank ihrer flachen, transparenten Oberflächen aus Polystyrol eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen.
Marke: Corning™ 353801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Proben der einzelnen Chargen werden mithilfe der Elektronenspektroskopie für chemische Analysen (ESCA) analysiert, um ein gleichbleibendes Verhältnis der Funktionsgruppen mit Stickstoffgehalt zu gewährleisten
- Geeignet für das Züchten einer Vielzahl von Primärzellen und Zelllinien, die auf herkömmlichen, negativ geladenen Standard-Zellkulturflächen nur ungenügend wachsen wie beispielsweise Tumorzellen, Endothelzellen und Hepatozyten
- Permanente, stabile Änderung der Polystyroloberfläche durch eine Oberflächenbehandlung mit einer Mischung von anionischen und kationischen Funktionsgruppen
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
Verpackt in roten, farbcodierten medizinischen Aufreißbeuteln; in drei Größen erhältlich; Versand in Beuteln zu 20 Stück, in Packungen mit 200 Beuteln; mit Deckel
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
Deckel | |
20/Packung | |
39,14 mm |
Ja | |
Flach | |
9,6 cm2 | |
Rund | |
Mehrfach behandelt | |
2,5 bis 3 ml | |
200/Karton | |
11,05 mm |