Learn More
Corning™ Rollerflaschen aus Polystyrol Artikelnummer.: 11383595
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Rollerflaschen aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11383595 Alle ansehen Corning Produkte
850 cm2, Easy Grip, Orange
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1700 cm2
850 cm2
Verschlusstyp:
Easy Grip
Entlüftung mit Griffmulde
Verschlussfarbe:
Orange
Rot
Artikelnummer. 11383595
Marke: Corning™ 3907
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit patentierter Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung
  • Die Easy Grip Belüftungskappe ist für Anwendungen ausgelegt, die einen gleichbleibenden Gasaustausch erfordern und verfügt über große Rändel für ergonomische Handhabung
  • Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
  • Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
  • Behandlung mit einer Corning™ CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellbindung
  • Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
  • Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Compliance
Entspricht der USP-Klasse VI für Kunststoffbehälter und Verschlüsse
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
    • ‚Energy Star’-Zertifizierung
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,6 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,77 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 40/Karton
Anzahl pro Packung 2/Packung
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Verschlussfarbe Orange
Oberflächenbehandlung Corning CellBIND Oberfläche
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 271 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,66 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 117 mm
Verschlusstyp Easy Grip
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer17824003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog Number3907
Chargennummer17024002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog Number3907
Chargennummer06824001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number3907
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Rollerflaschen aus Polystyrol >