Learn More
Corning™ Polypropylen-Platten
Hergestellt aus Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Polypropylenplatten sind eine hervorragende Wahl für den Transport und die Langzeitlagerung.
Marke: Corning™ 3657
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.70600kg
Beschreibung
- Erhältlich mit 96 und 384 Wells
- Konzipiert für die Automatisierung mit festen, flachen Seitenwänden und Standardabmessungen
- Hergestellt in engen Größentoleranzen in einer nach ISO 9002 registrierten Produktionsanlage
Bestellinformation
Verschluss durch Abdeckmatte III (separat lieferbar).
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Rund | |
100/Karton | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
384 | |
Unbehandelt | |
Transport und Langzeitlagerung | |
25/Packung |