Learn More
Corning™ Polypropylen-Platten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Anzahl Wells:
96
384
Array:
16 x 24
8 x 12
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Rund
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Erhältlich mit 96 und 384 Wells
- Konzipiert für die Automatisierung mit festen, flachen Seitenwänden und Standardabmessungen
- Hergestellt in engen Größentoleranzen in einer nach ISO 9002 registrierten Produktionsanlage
Bestellinformation
Verschluss durch Abdeckmatte III (separat lieferbar).
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport und Langzeitlagerung |
| Mehr anzeigen |