Learn More
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels
Artikelnummer. p-4901455 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Höhe (metrisch):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Länge (metrisch) Stiel:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 17263554
Marke: Corning™ 6120P30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Ermöglicht den sicheren und einfachen Transfer von Feststoffen oder Flüssigkeiten von einem Behälter zum anderen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel 1,5 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 45 mm
Beschreibung Hergestellt aus langlebigem, durchscheinendem Polypropylen
Länge (metrisch) Stiel 25 mm