Learn More
Corning™ PES-Spritzenvorsatzfilter
Die Konstruktion aus Polyethersulfon (PES) gewährleistet besonders hohe Durchflussraten, geringe Proteinbindung und wenig extrahierbare Substanzen. Corning™ PES-Spritzenfilter eignen sich optimal für Gewebekulturen und HPLC-Anwendungen.
Marke: Corning™ 431229
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42750kg
Beschreibung
Für Gewebekultur- und HPLC-Anwendungen. Acryl-Gehäuse.
- 28 mm Durchmesser Griffvolumen von 0.5 bis 100 ml
- 28 mm SFCA-Filter verfügen über wirkungsvolle Filtrationsflächen, die 25 bis 45 % größer als bei anderen Marken sind; mit modifiziertem Acrylgehäuse für sehr geringe Proteinbindung und minimalen Verlust wertvoller Proteine
- Porengrößen: 0.2 μm-Filter für sehr feine Partikelentfernung und 0.45 μm Porengröße für die meisten Klärungsanwendungen
- 0.2 μm SFCA-Filter, erhältlich mit oder ohne integrierten Vorfilter, der die Filterlebensdauer bei der Verwendung von viskosen, proteinhaltigen oder Proben mit hohem Partikelgehalt verlängert
- Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA) Niedrigste Proteinbindung
SFCA sind als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert.
Bestellinformation
Die Porengröße und der Membrantyp sind auf jeden Spritzenfilter aufgedruckt. Die sterilen Filter sind einzeln in Blisterverpackungen in Behältern zu jeweils 50 Stück verpackt, die nicht sterilen Filter in Verpackungen zu jeweils 50 Stück.
Compliance
Gemäß ISO 9002 und den GMP-Normen gefertigt sowie zu 100 % auf Integrität geprüft.
Spezifikation
PES | |
0,2 μm | |
100 μl | |
Acryl | |
0,5 bis 100 ml |
PES | |
Für Gewebekulturen und HPLC | |
87 psi | |
Spritzenfilter | |
28 mm |