Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten mit Osteo Assay Surface (Zellkulturoberfläche)
GREENER_CHOICE
Unterstützt die funktionalen Eigenschaften osteogener Zellen. Die Corning™ Oberflächenbehandlung für Osteo-Assays zeichnet sich durch eine chargenübergreifende Konsistenz aus, die zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse bei Knochenzellassays gewährleistet und stellt somit eine optimale Alternative zur Vorbereitung von Dentin- oder Knochenschnitten dar, mit geringerer Variablität und zuverlässlicheren Assay-Messwerten.
Marke:  Corning™ 3988
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11377791
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Deckel
8 x 12
Oberflächen für Osteo-Assays
96-Well Multiwell-Mikrotiterplatte mit Oberflächenbehandlung für Osteo-Assays
360 μl
75 bis 200 μl
Osteo-Assay
Zur Differenzierung von Osteoblasten und Osteoklasten sowie für funktionelle Untersuchungen
1/Packung
Durchsichtig
0,32 cm2
1/Packung; 4/Karton
Durchsichtig
Polystyrol
96
Steril
Runder, flacher Boden (F-Well)
4/Karton
4/Karton