Learn More
Corning™ Mikrospatel
Die Konstruktion aus festem ungiftigem Polystyrol besticht durch ihre hohe chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ Sterile Mikrospatel sind die optimale Lösung für Anwendungen in den Bereichen der Molekularbiologie, gefriergetrocknete Proben sowie die kontaminationsfreie Probenentnahme.
Marke: Corning™ 3013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Einwegartikel
- RNase-/DNase-frei
- Antistatisch, nicht pyrogen
- Strahlensterilisiert, einzeln verpackt
Bestellinformation
Die Einzelverpackungen wurden strahlensterilisiert
Compliance
- Zertifiziert als nicht-pyrogen
- Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI
Spezifikation
Steril | |
Ja | |
Anwendungen in der Molekularbiologie, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme | |
Mit einem V-förmigen Löffel an einem Ende und einer flachen runden Klinge am anderen Ende | |
15.2 cm |
USP Klasse VI, nicht pyrogen, zertifiziert RNase- und DNase-frei | |
Mikrospatel | |
5,98 in. | |
Polystyrol |