Learn More
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen
Speziell gestaltete Röhrchen aus Polypropylen schützen empfindliche Proben und sorgen für mehr Sicherheit bei Undichtigkeiten und Kontaminationen. Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen widerstehen Kräften bis 20,000 x g.
Marke: Corning™ 430917
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Speziell entwickelte Polypropylen-Röhrchen schützen empfindliche Proben und bieten zusätzliche Sicherheit vor Auslaufen und Kontamination. Die Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen halten Kräften bis zu 20.000 x g stand.
- Die Schraubverschlüsse lasen sich mit einer Hand öffnen und abnehmen
- Dichtungsstopfen oben
- Standardmäßig mit konischem Boden oder mit Stehrand
- Unbefestigter Schraubverschluss mit Randabdichtung oder Schraubverschluss mit Silikon-O-Ring für eine optimale Abdichtung zwischen Kappe und Behälter
- Alle Röhrchen und Verschlusskappen sterilisiert
Spezifikation
Schraubkappe, nicht am Röhrchen befestigt | |
Polypropylen | |
Naturfarben | |
50/Packung | |
Schraubverschluss | |
20000 xG |
Orange | |
2 ml | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konisch, selbststehend | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Mikrozentrifugenröhrchen > Volumen: 2ml; unbefestigte Schlaufe
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto