Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4906921
Click to view available options
Ohne Additive:
Kein Phenolrot, No Phenol Red
Keine LDEV,keine GFR, No GFR
No LDEV
Packungsgröße:
10 Milliliter
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Artikelnummer. 10726503
Marke: Corning™ 354262
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Die Formulierung mit hoher Konzentration (HC) eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Proteinkonzentration das Wachstum von Tumoren steigert. Ein Matrixgel Basalmembran-Matrix-Stecker kann seine Integrität nach subkutaner Injektion in Mäuse aufrechterhalten
Produziert ein biologisch aktives Matrixmaterial, das der zellulären Basalmatrix von Säugetieren ähnelt. Bietet eine physiologisch relevante Umgebung für Studien zur Zellmorphologie, biochemischen Funktion, Migration, Invasion und Genexpression.
  • Geprüft auf die Fähigkeit, den Neuritenauswuchs aus Hinterwurzelganglien-Zellen von Küken zu fördern
  • Auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
  • Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm Maustumor (EHS-Maustumor)
  • Grundformulierung: Dulbecco's'Modified Eagle's-Medium mit50 μg/ml Gentamycin, mit oder ohne Phenolrot
  • Lösliche Basalmembranpräparate polymerisieren bei Raumtemperatur
  • In phenolrot-freier Ausführung ist es für Assays lieferbar, die eine Farbdetektion erfordern, einschließlich für Fluoreszenzassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration High
Produkttyp Basalmembran-Matrix
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Phenolrot, No Phenol Red
Produktlinie Matrigel Matrix
Menge 10 mL
Format Matrigel Matrix, hohe Konzentration, ohne Phenolrot, ohne LDEV
Quelle Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor
Inhalt und Lagerung -20 °C