Learn More
Corning™ Matrigel™ Membranmatrix GFR
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erzeugt ein biologisch aktives Matrixmaterial, das die zelluläre Säugetier-Basalmatrix imitiert. Die Corning™ Matrigel™ GFR-Basalmembran-Matrix bietet eine physiologisch relevante Umgebung für die Untersuchung der Zellmorphologie, der biochemischen Funktion, Migration, Invasion oder Genexprimierung.
372.00 € - 620.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Anwendungen, die eine hochdefinierte Basalmembranvorbereitung erfordern.
Quelle Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Ohne Additive Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Ohne Additive Preis Menge & Verfügbarkeit  
11543620
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
356230
5 mL No LDEV
372.00 €
5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11523550
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
354230
10 mL No LDEV
590.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11553620
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
356231
10 mL Kein Phenolrot, No LDEV
620.00 €
10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Geprüft auf die Fähigkeit zur Förderung des Neuritenwachstums von Hühner-Spinalganglienzellen
  • Geprüft mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
  • Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor (EHS),  ein Tumor mit vielen extrazellulären Matrixproteinen, einschließlich Laminin (ein Hauptbestandteil), Collagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen sowie einer Reihe von Wachstumsfaktoren
  • Basisrezeptur: Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) mit 50 μg/ml Gentamicin, mit oder ohne Phenol Red
  • Gelöste Basalmembranvorbereitungen polymerisieren bei Raumtemperatur
Qualität 
  • Mauskolonien werden anhand des Maus-Antikörper-Produktions- (MAP-) Tests regelmäßig auf Pathogene untersucht
  • Umfassende PCR-Prüfung zur Ermittlung einer Reihe von Pathogenen
  • Geprüft mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
  • Die Proteinkonzentrationen werden anhand des Lowry-Verfahrens ermittelt
  • Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt anhand des Limulus-Amöbozyten-Lysat-Tests
  • Die Stabilität des Matrigel Matrix-Gels wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C geprüft
  • Die biologische Aktivität der einzelnen Chargen wird mithilfe eines Neuritenwachstums-Assays bestimmt
Anwendung: • Zellwachstum und Differenzierung • Studien zu Metabolismus/Toxikologie • Invasionsassays • In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays • In-vivo-Angiogenese-Studien und Tumorvermehrung bei immunsupprimierten Mäusen
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Geeignet für Anwendungen, die eine hochdefinierte Basalmembranvorbereitung erfordern.
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Matrigel™ Membranmatrix GFR