Learn More
Corning™ Matrigel™ Membranmatrix GFR
GREENER_CHOICE
Erzeugt ein biologisch aktives Matrixmaterial, das die zelluläre Säugetier-Basalmatrix imitiert. Die Corning™ Matrigel™ GFR-Basalmembran-Matrix bietet eine physiologisch relevante Umgebung für die Untersuchung der Zellmorphologie, der biochemischen Funktion, Migration, Invasion oder Genexprimierung.
Marke:  Corning™ 356230
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11543620
  • 372.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Beschreibung
Beschreibung
  • Geprüft auf die Fähigkeit zur Förderung des Neuritenwachstums von Hühner-Spinalganglienzellen
  • Geprüft mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
  • Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor (EHS),  ein Tumor mit vielen extrazellulären Matrixproteinen, einschließlich Laminin (ein Hauptbestandteil), Collagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen sowie einer Reihe von Wachstumsfaktoren
  • Basisrezeptur: Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) mit 50 μg/ml Gentamicin, mit oder ohne Phenol Red
  • Gelöste Basalmembranvorbereitungen polymerisieren bei Raumtemperatur
Qualität 
  • Mauskolonien werden anhand des Maus-Antikörper-Produktions- (MAP-) Tests regelmäßig auf Pathogene untersucht
  • Umfassende PCR-Prüfung zur Ermittlung einer Reihe von Pathogenen
  • Geprüft mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
  • Die Proteinkonzentrationen werden anhand des Lowry-Verfahrens ermittelt
  • Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt anhand des Limulus-Amöbozyten-Lysat-Tests
  • Die Stabilität des Matrigel Matrix-Gels wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C geprüft
  • Die biologische Aktivität der einzelnen Chargen wird mithilfe eines Neuritenwachstums-Assays bestimmt
Anwendung: • Zellwachstum und Differenzierung • Studien zu Metabolismus/Toxikologie • Invasionsassays • In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays • In-vivo-Angiogenese-Studien und Tumorvermehrung bei immunsupprimierten Mäusen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
No LDEV
5 mL
Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Geeignet für Anwendungen, die eine hochdefinierte Basalmembranvorbereitung erfordern.
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Matrigel™ Membranmatrix GFR > 5 ml; Matrigel Matrix GFR, LDEV-frei