Learn More
Corning™ Matrigel™ Membranmatrix GFR
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erzeugt ein biologisch aktives Matrixmaterial, das die zelluläre Säugetier-Basalmatrix imitiert. Die Corning™ Matrigel™ GFR-Basalmembran-Matrix bietet eine physiologisch relevante Umgebung für die Untersuchung der Zellmorphologie, der biochemischen Funktion, Migration, Invasion oder Genexprimierung.
Marke:  Corning™ 354230
560.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11523550
  • 590.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Hinweis: Vermeiden Sie mehrmaliges Einfrieren und Auftauen; Nicht in frostfreiem Kühlgerät lagern
Beschreibung
Beschreibung
  • Geprüft auf die Fähigkeit zur Förderung des Neuritenwachstums von Hühner-Spinalganglienzellen
  • Geprüft mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
  • Quelle: Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor (EHS),  ein Tumor mit vielen extrazellulären Matrixproteinen, einschließlich Laminin (ein Hauptbestandteil), Collagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen sowie einer Reihe von Wachstumsfaktoren
  • Basisrezeptur: Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) mit 50 μg/ml Gentamicin, mit oder ohne Phenol Red
  • Gelöste Basalmembranvorbereitungen polymerisieren bei Raumtemperatur
Qualität 
  • Mauskolonien werden anhand des Maus-Antikörper-Produktions- (MAP-) Tests regelmäßig auf Pathogene untersucht
  • Umfassende PCR-Prüfung zur Ermittlung einer Reihe von Pathogenen
  • Geprüft mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
  • Die Proteinkonzentrationen werden anhand des Lowry-Verfahrens ermittelt
  • Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt anhand des Limulus-Amöbozyten-Lysat-Tests
  • Die Stabilität des Matrigel Matrix-Gels wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C geprüft
  • Die biologische Aktivität der einzelnen Chargen wird mithilfe eines Neuritenwachstums-Assays bestimmt
Anwendung: • Zellwachstum und Differenzierung • Studien zu Metabolismus/Toxikologie • Invasionsassays • In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays • In-vivo-Angiogenese-Studien und Tumorvermehrung bei immunsupprimierten Mäusen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
No LDEV
10 mL
Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Geeignet für Anwendungen, die eine hochdefinierte Basalmembranvorbereitung erfordern.
Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumor
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer26224003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number354230
Chargennummer24124002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number354230
Chargennummer21324002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number354230
Chargennummer20624001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number354230
Chargennummer19224001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number354230
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Matrigel™ Membranmatrix GFR > 10 ml; Matrigel Matrix GFR, LDEV-frei