Learn More
Corning™ hESC-qualifizierte Matrigel™ Matrix
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11573560
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 11573560
Marke: Corning™ 354277
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Kompatibel mit dem mTeSR™1 von StemCell Technologies. Die hESC-qualifizierte Corning™ Matrigel™ Matrix ist weithin als Alternativsubstrat zur Kultur von hES-Zellen sowie von menschlichen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) anerkannt.
Die Corning Matrigel hESC-qualifizierte Matrix ist ein lösliches Basalmembranextrakt des Engelbreth-Holm-Swarm-Tumors (EHS). Der Extrakt geliert bei Raumtemperatur und bildet so eine genuin rekonstituierte Basalmembran.
  • Für die Forschung an human-embryonalen Stammzellen (hES) optimierte Oberfläche
  • Erste komplette Umgebung, die eine von Fütterzellen unabhängige Expansion von hES-Zellen unterstützt
  • Kombinationen aus mTeSR1-Formulierung und Matrigel hESC-qualifizierter Matrix haben sich als erfolgreich bei der Kultivierung verschiedener hES-Zelllinien für bis zu 20Passagen erwiesen
  • Zeitaufwändiges Screening entfällt, bei gleichzeitig für die bei Forschungen mit hES-Zellen bedeutsame Reproduzierbarkeit und Konsistenz
  • Höhere Effizienz durch geringeren Aufwand bei der Pflege von Fütterzellen
  • Formulatierung: Dulbecco's Modified Eagle's Medium mit 50 μg/ml Gentamycin
  • LDEV-frei
  • Negativ getestet auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
Recommended Storage
Store at -20°C. Store aliquots in either the -20°C or -70°C freezer until ready for use. Freeze thaws should be minimized by aliquotting into one time use aliquots. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp hESC-taugliche Matrix
Menge 5 mL
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C. Lagern Sie Aliquote bis zur Verwendung im Tiefkühlgerät bei -20 °C oder -70 °C. Einfrieren/Auftauen sollte durch Aliquotierung in Aliquote für einmalige Verwendung minimiert werden. Nicht in frostfreiem Gefriergerät lagern. Gefroren halten.
Nur für Forschungszwecke.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado