Learn More
Corning™ Corning™ LSE 6 x 5 mL Swing-Out Rotor
Für 6 x 5 ml-Röhrchen
Marke: Corning™ 480138
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63503kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Corning LSE Kompaktzentrifuge (Bestell- Nr. 07-201-417)
- max. 3500 U/Min.
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
6 x 5 ml | |
3.500 U/min | |
Corning™ LSE™ Kompaktzentrifuge |