Learn More
Corning™ Corning LSE Kombinationsrotor, 15/50 mL, für LSE Kompaktzentrifuge
Für die Verwendung mit der Corning LSE Kompaktzentrifuge
Marke: Corning™ 480143
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 6,000 U/min/4,387 g
- Gleiche G-Kraft bei allen Konfigurationen
- Nimmt Röhrchen mit konischem oder rundem Boden auf (nicht kompatibel mit dem eigenständigen 50 ml-Röhrchen)
- Größerer Röhrchenwinkel für besseres Pelletieren mit Corning 15 und 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Spezifikation
Kombinationsrotor | |
4,387 x g | |
Corning™ LSE™ Kompaktzentrifuge |
6 x 15 ml, 2 x 50 ml und 2 x 15 ml | |
6.000 U/min |