Learn More
Corning™ Assay Plate, 384 Well, Low Volume, PS, Black, Non Treated,Non Sterile (VE=50)
Ideal für miniaturisierte 384-Well fluoreszierende, homogene Assays
Marke: Corning™ 3821
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 μ l
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Oberfläche/Well: 0,06cm2
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
0,005 bis 0,04 ml | |
Unbehandelt | |
Für miniaturisierte 384-Well fluoreszierende, homogene Assays | |
10 St./Packung |
Ohne Deckel | |
Schwarz | |
384 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
50/Karton |