Description
- Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
- Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
- Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
- Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
- Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
- Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Order Info
Zubehörständer und Gestell separat erhältlich (Kat. Nr. 07-201-790 und -789).
Services
3 Jahre
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | ± 1.6 bis ± 1 % |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Universal-Pipettenspitze |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Produktlinie | Lambda™ Plus |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 50 bis 300 μl |
| UV-Überwachung | Ja |
| Show More |