Learn More
Corning™ Lambda Plus 8- und 12-Kanal-Pipettierer
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
Marke: Corning™ 4080
528.23 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
- Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
- Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
- Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
- Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
- Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Bestellinformation
Zubehörständer und Gestell separat erhältlich (Kat. Nr. 07-201-790 und -789).
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
± 8 bis ± 2 % | |
Autoklavierbar | |
8 | |
Unsteril | |
1 bis 10 μl | |
3 Jahre |
CE | |
Universal-Pipettenspitze | |
Lambda™ Plus | |
Pipette | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30