Learn More
Corning™ Isotip™ Pipettenspitzen mit Filter
Optimal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen vermieden werden müssen, wie z.B. DNA-Amplifikation und Handhabung von Radioisotopen
142.58 € - 213.84 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Format | Racks |
Spitzenform | Rund |
Beinhaltet: Pipettenspitzen im Rack
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10173711
|
Corning™
4808 |
0,5 bis 10 μl |
213.84 €
960 Stück |
Estimated Shipment: 18-10-2024
Log in to see stock. |
|||||
10674713
|
Corning™
4801 |
0,1 bis 2 μl |
146.19 €
960 Stück |
Estimated Shipment: 18-10-2024
Log in to see stock. |
|||||
10452181
|
Corning™
4821 |
1 to 30 μL |
142.58 €
960 Stück |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
10035510
|
Corning™
4807 |
0,2 bis 10 μl |
146.19 €
960 Stück |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
10116840
|
Corning™
4809 |
100 bis 1000 μl |
146.19 €
1000 Stück |
Estimated Shipment: 15-10-2024
Log in to see stock. |
|||||
10106840
|
Corning™
4823 |
1 bis 200 μl |
142.58 €
960 Stück |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
Beschreibung
- Mit interter, hydrophobischer Barriere aus einem Faserverbund, die eine Kontamination durch Aerosole verhindert
- Polypropylen in Naturfarbe
- Steril verpackt
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Die langlebigen Spitzengestelle halten den Anforderungen von Mehrkanalpipettierern stand und sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
- Ebenfalls lieferbar: Extralange Spitzen (07-200-504) zur Verwendung mit 1–20, 10–100 und 20-200 μl-Pipettierer, wodurch die Notwendigkeit von drei unterschiedlichen Pipettenspitzen entfällt
Spezifikation
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Rund | |
Isotip |
Steril | |
Racks | |
Magazinhalter | |
Polypropylen |