Learn More
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.2 ml
2 ml
4 mL
5 ml
Höhe (metrisch):
39,8 mm
41,6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71,2 mm
90,2 mm
92,1 mm
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Gestell aus Polyschaum mit 50 Positionen bei jedem Koffer, zum einfachen Tragen
Diese Fläschchen sind ein sicheres Gefäß zur Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben. Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen.
- Innengewinde
- Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
- Sterilisiert mit Gammastrahlung
- Temperaturbeständig bis -196 °C
- Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 4 mL |
| Skala | Ja |
| Enthält | Zuverlässige Abdichtung dank Silikondichtung; jede Packung mit Polyschaum-Rack mit 50 Positionen für problemlosen Transport |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Mehr anzeigen |