Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße
Speziell für die manuelle Anwendung, hohen Ertrag und hohes Leistungsverhalten konzipiert. Speziell auf die manuelle Anwendung ausgelegt. Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße verfügen über eine mehrschichtige und gasdurchlässige Wachstumsoberfläche für effizienten Gasaustausch.
328.60 € - 2760.00 €
Spezifikation
Barcode | Ja |
---|---|
Verschlussfarbe | Orange |
Verschlussmaterial | HDPE |
Kapazität (metrisch) | 560 ml |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Oberflächenbeschichtung | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbeschichtung | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10569765
|
Corning™
10034 |
CellBIND-behandelt | 4/Packung | 24/Karton |
2760.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10343305
|
Corning™
10020 |
CellBIND-behandelt | 4/Packung | 4/Karton |
461.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10412625
|
Corning™
10030 |
CellBIND-behandelt | 1/Packung | 4/Karton | N/A | ||||
10281845
|
Corning™
10030 |
CellBIND-behandelt | 1/Packung | 4/Karton |
466.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Der neue Corning HYPERKolben für Zellkulturen hat einen Wachstumsbereich von 1720 cm2 in der Größe eines herkömmlichen 175 cm2 Erlenmeyerkolbens.
- Adapterraster: Das Design ermöglicht das schnellere Befüllen und Entleeren bei reduzierter Schaumbildung
- Seriennummer: Jeder individuelle Kolben ist über eine mit dem bloßen Auge oder einem Barcode-Handlesegerät lesbare Seriennummer rückverfolgbar
- Innovative 10-schichtige Bauweise: 10 vernetzte Wachstumsoberflächen aus Polystyrol
- Optimales Wachstum: Corning CELLBIND™ oberflächenbehandeltes und gasdurchlässiges Polystyrol für beste Zellanhaftung und bestes Wachstum
- Höherer Zellertrag: 10-fach höhere Zellausbeute erhöht die Produktivität und Kapazität
- Zeit- und Raumersparnis: Reduzieren Sie die Verarbeitungszeit und den Lagerungsplatz im Inkubator durch nur einen einzigen Kolben im Vergleich zu 10 herkömmlichen 175 cm-Kolben2 Kolben
- Aus Materialien der Klasse VI: geformt und zusammengesetzt in einem nach Klasse 100,000 zertifizierten Reinraum
Bestellinformation
Wird doppelt verpackt geliefert.
Spezifikation
Ja | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Rechteckig | |
Steril | |
Flach |
Orange | |
560 ml | |
Gerade | |
Nein | |
Rechteckig |