Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10569765 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Oberflächenbeschichtung:
CellBIND-behandelt
Nicht behandelt
Anzahl pro Packung:
1/Packung
4/Packung
Anzahl pro Karton:
24/Karton
4/Karton
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10569765
Marke: Corning™ 10034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die manuelle Anwendung, hohen Ertrag und hohes Leistungsverhalten konzipiert. Speziell auf die manuelle Anwendung ausgelegt. Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße verfügen über eine mehrschichtige und gasdurchlässige Wachstumsoberfläche für effizienten Gasaustausch.
Das neue Corning HYPER Kolben-Zellkulturgefäß bietet 1720 cm2 Wachstumsbereich in der Größe eines herkömmlichen 175 cm2-Kolbens. 
  • Adaptergitter: Das Design ermöglicht ein schnelleres Befüllen und Leeren, während gleichzeitig die Bildung von Schaum reduziert wird
  • Seriennummer: Jeder Kolben ist durch eine Seriennummer rückverfolgbar, die ohne Hilfsmittel oder durch ein tragbares Barcode-Lesegerät ausgelesen werden kann
  • Innovatives 10-Schichten-Design: 10 Vernetzte Wachstumsoberflächen aus Polystyrol
  • Optimales Wachstum: Oberflächenbehandeltes und gasdurchlässiges Corning CELLBIND™ Polystyrol für überlegene Zellanhaftung und überlegenes Wachstum
  • Höherer Zellertrag: 10-fach höhere Zellausbeute erhöht die Produktivität und Kapazität
  • Zeit- und platzsparend: Reduktion der Verarbeitungszeit und des Lagerungsplatzes im Inkubator durch die Handhabung eines einzelnen Kolbens im Vergleich zu 10 herkömmlichen 175 cm2-Kolben
  • Hergestellt aus Materialien der Klasse VI: in zertifizierten Reinräumen der Klasse 100,000 gegossen und zusammengesetzt
Bestellinformation
Wird doppelt verpackt geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Ja
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 560 ml
Material Polystyrol
Flaschenhalstyp Gerade
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 4/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung CellBIND-behandelt
Graduated Nein
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Flach
Kulturfläche 1720 cm2
Oberflächenbehandlung CellBIND
Arbeitsvolumen (metrisch) 560 ml