Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Speziell für die manuelle Anwendung, hohen Ertrag und hohes Leistungsverhalten konzipiert. Speziell auf die manuelle Anwendung ausgelegt. Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße verfügen über eine mehrschichtige und gasdurchlässige Wachstumsoberfläche für effizienten Gasaustausch.
Marke:  Corning™ 10020
423.70 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10343305
  • 461.00 € / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das neue Corning HYPER Kolben-Zellkulturgefäß bietet 1720 cm2 Wachstumsbereich in der Größe eines herkömmlichen 175 cm2-Kolbens. 
  • Adaptergitter: Das Design ermöglicht ein schnelleres Befüllen und Leeren, während gleichzeitig die Bildung von Schaum reduziert wird
  • Seriennummer: Jeder Kolben ist durch eine Seriennummer rückverfolgbar, die ohne Hilfsmittel oder durch ein tragbares Barcode-Lesegerät ausgelesen werden kann
  • Innovatives 10-Schichten-Design: 10 Vernetzte Wachstumsoberflächen aus Polystyrol
  • Optimales Wachstum: Oberflächenbehandeltes und gasdurchlässiges Corning CELLBIND™ Polystyrol für überlegene Zellanhaftung und überlegenes Wachstum
  • Höherer Zellertrag: 10-fach höhere Zellausbeute erhöht die Produktivität und Kapazität
  • Zeit- und platzsparend: Reduktion der Verarbeitungszeit und des Lagerungsplatzes im Inkubator durch die Handhabung eines einzelnen Kolbens im Vergleich zu 10 herkömmlichen 175 cm2-Kolben
  • Hergestellt aus Materialien der Klasse VI: in zertifizierten Reinräumen der Klasse 100,000 gegossen und zusammengesetzt
Bestellinformation
Wird doppelt verpackt geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
HDPE
Polystyrol
4/Karton
Rechteckig
Nein
Rechteckig
1720 cm2
560 ml
Orange
560 ml
Gerade
4/Packung
CellBIND-behandelt
Steril
Flach
CellBIND