Learn More
Corning™ Zellkulturflaschen, CellBIND™, 1720cm², mit Verschluss, Barcode, steril (VE=24St.)
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
:
560ml; steril;1720cm2;4/Packung; 24/Karton
Beschreibung
Das neue Corning HYPERFlask-Zellkulturgefäß bietet 1720 cm2 in der Größe eines herkömmlichen 175 cm2 Kolbens. Dieser leistungsstarke Kolben mit hoher Ausbeute nutzt eine mehrschichtige, gasdurchlässige Wachstumsoberfläche für den effizienten Gasaustausch
- CellBIND™ Oberflächenbehandlung erhöht den Sauerstoffgehalt der Polymeroberfläche und verbessert Hydrophilie und Benetzbarkeit für optimale Zellausbreitung und Adhäsion Rechteckiges Polystyrol
- Wachstumsbereich: 1720 cm2
- Max. Arbeitsvolumen: 560 ml
- HDPE-Dichtungssteckverschluss auf einem geraden Hals ist für das Befüllen mit Wachstumsmedium ausgelegt
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Ja |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 560 ml |
| Material | Polystyrol |
| Flaschenhalstyp | Gerade |
| Anzahl pro Karton | 24/Karton |
| Anzahl pro Packung | 4/Packung |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | CellBIND-behandelt |
| Mehr anzeigen |