Learn More
Corning™ Endotheliale Zellen der humanen Nabelschnur (HUVEC-2)
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
>5 x 105 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Jedes Fläschchen mit BD HUVEC-2 Zellen enthält 5× 105 Zellen, die bei der Durchgangsnummer 2 kryokonserviert wurden, in einem Medium, das 10 % DMSO enthält
- Alle Zellen negativ auf HIV-1, Mykoplasma, Hepatitis B, Hepatitis C, Hefe und Pilze getestet
- Zur Verwendung in BD BioCoat™ Angiogenese-Systemen: Endotheliale Zellmigration, BD BioCoat Endothelial-Assays zur Zellinvasion und Röhrenbildung
- Getestet auf die Fähigkeit, eine robuste Migrationsreaktion in Gegenwart von VEGF und FBS zu erzeugen
- Positive immunhistochemische Färbung für von Willebrand Faktor (vWf) und CD31-Antigen
- Positive Dil-Ac-LDL-Aufnahme
- Negatives Mykoplasma, HIV-1, Hepatitis B und C, Bakterien, Hefe und Pilze
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Modell für die Untersuchung der endothelialen Differenzierung und Modulation der Endothelröhrenbildung durch antiangiogene Wirkstoffe genutzt |
| Produkttyp | Endotheliale Zellen der humanen Nabelschnur |
| Menge | >5 x 105 Zellen |
| Quelle | Humane Nabelschnur |