Learn More
Corning™ Fibronectin, human
Shop All Corning Products
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Unit Size:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Description
- Reinheit 90 % gemäß SDS-PAGE
- Gefiltert (0.2 μm-Membran) und getestet; als negativ auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen befunden
- Lyophilisiert aus CAPS-Puffer, der NaCl und CaCl2 enthält, pH 11.0
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Produkttyp | Fibronektin |
| pH | 11 |
| Menge | 25 mg |
| Quelle | Humanplasma |