Learn More
Corning™ Roller bottles PS 1700 cm2 w/ Easy Grip Vent graduiert,mit Deckel (VE=20St.)
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
340 bis 510 ml
Beschreibung
- Gewebekultur-(TC)-behandelt, um die Zellhaftung zu optimieren
- Reines Polystyrol für optimale Sichtbarkeit
- Steril
- Fenster an zwei Seiten für einfaches Ausgießen und die mikroskopische Betrachtung
- Einfach zu greifende Verschlüsse und schwarze aufgedruckte Graduierungen
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 340 bis 510 ml |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.77 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 20/Karton |
Anzahl pro Packung | 20/Packung |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 1700 cm2 |
Verschlussfarbe | Rot |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Roller bottles PS 1700 cm2 w/ Easy Grip Vent graduiert,mit Deckel (VE=20St.) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur