Learn More
Corning™ Epidermale Wachstumsfaktoren, EGF-Protein
Erhöht die Proliferation einer Vielzahl von Zelltypen
Marke: Corning™ 354010
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
- Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Naturfarben | |
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden | |
100 μ g | |
Submaxilläre Drüsen der männlichen Maus |
Wachstumsfaktor | |
Aus Ammoniumacetat lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O rekonstituieren | |
> 98 % nach SDS-PAGE und pH 9,9 PAGE | |
Maus |