Learn More
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Platten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Menge:
10/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Gebrauchsfertig ohne die Vorbereitung von Oberflächen, Prähybridisierung oder Zugabe von teuren Vernetzungsreagenzien oder hochreinen Oligos
- Ideal für die Hybridisierung und Amplifikation
- Oberfläche bietet Bindung mit hoher Spezifität und extrem niedrigem Hintergrund
- Wells mit flachen Böden
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | DNA-Bind |
| Wellform | Runder, flacher Boden (F-Well) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Hybridisierung und Amplifikation |
| Menge | 50/Karton |
| Mehr anzeigen |