Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Filtersysteme
Mit bedruckten Trichtern, die für eine einfache Identifizierung den Membrantyp und die Produktnummer angeben. Corning™ Einweg-Vakuumfilter-/Lagerungssysteme bieten eine Komplettlösung für Ihre Anforderungen in der Filterung. Das System besteht aus einem Polystyrolfilter-Trichter mit Adapterring für eine abnehmbare Polystyrol-Lagerungsflasche mit separatem, sterilem Polyethylenverschluss.
Marke: Corning™ 430773
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, Messtrichter und Aufnahme aus durchsichtigem Polystyrol, Flaschenhalsadapter und Verschlusskappe aus Polyethylen (Lieferung steril und einzeln verpackt).
Beschreibung
Der Aufsatz kann leicht vom Gerät abgeschraubt werden und zur Lagerung des Filtrats mit einem Stöpsel verschlossen werden.
- Strahlensterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
- Der abgewinkelte Schlauchanschluss vereinfacht die Befestigung der Vakuumleitung
- Die Filtratflaschen verfügen für eine verbesserte Handhabung über griffige Seiten
- Die Einheiten sind nach Membrantyp farbkodiert und mit Membranmaterial und Porengröße gekennzeichnet
- Alle Membrantypen sind mit Gewebekulturen kompatibel und mit Wärme zum Stützgitter versiegelt, um die Flussrate zu maximieren und die Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren
- NYL-, CN- und PES-Membranen sind waschmittelfrei
- Modelle mit 150 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 42 x 42 mm
- Der 250 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 49,5 x 49,5 mm
- Der 500 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 63 x 63
- Der 1000 ml-Trichter enthält einen quadratischen Membranfilter in der Größe 79 x 79
- Celluloseacetat (CA) — für geringe Proteinbindung
- Nylon (NYL) — für extrahierbare Substanzen
- Cellulosenitrat (CN) — zur Universalfiltration
- Polyethersulfon (PES) — für schnelle Flussraten und geringe Proteinbindung
Nicht für die parenterale Verwendung.
Spezifikation
Gebogener Schlauchanschluss | |
Ja | |
Polystyrol | |
0,2 μm | |
33,2 cm2 | |
Ja | |
Vakuum-Filtersystem | |
500 mL |
Enthält quadratischen Membranfilter, graduierten Trichter und Auffangbehälter aus durchsichtigem Polystyrol, Polyethylen-Flaschenhalsadapter, orange HDPE-Kappe mit Dichtring | |
4,5 cm Flaschenhals | |
Nylon | |
Steril | |
Membranen aus Nylon sind naturgemäß hydrophob, netzmittelfrei und besitzen den niedrigsten Gehalt an extrahierbaren Substanzen. | |
12 Karton | |
500 mL |