Learn More
Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas
Artikelnummer. p-3207917 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
14.6 cm
22.86 cm
33.02 cm
Außendurchmesser (metrisch):
0.55 cm
0.65 cm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 10653004
Marke: Corning™ 7095BNMR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die einen Zoll unter dem Rand befindliche Verengung erleichtert das Verschließen. Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas eignen sich optimal für nichtvolumetrische Transfers in bakteriologischen, immunologischen, hämatologischen und serologischen Untersuchungen.
Eine Verengung von 1 Zoll unter der Oberseite erleichtert den Verschluss. Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas eignen sich ideal für nicht volumetrische Transferarbeiten in der Bakteriologie, Immunologie, Hämatologie und Serologie.
  • Erhältlich in praktischen Großpackungen
  • Aus kostengünstigem Kalknatronglas
  • Einmalgebrauch zur Vorbeugung gegen Kreuzkontamination von wertvollen Proben oder Laborreagenzien
  • Für Blutbank- und klinische Chemieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Nein
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,255 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.65 cm
Material Kalknatronglas
Enthält 1 in. Verengung unterhalb des oberen Endes
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Spitzenform Rund
Länge (metrisch) 33.02 cm
Typ Pasteur-Pipette ohne Wattestopfen
Einwegprodukt Ja